Acido o-fosforico ≥85%, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00552.0250
1.00552.1000
1.00552.0500
1.00552.2500
1.00552.0250EA
591
EUR
1.00552.0250
1.00552.1000
1.00552.0500
1.00552.2500
Acido o-fosforico ≥85%, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Acido o-fosforico
Formula:
H₃PO₄ Punto di fusione: 28 °C Densità: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011340 CAS Number: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 UN: 1805 ADR: 8,III |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 21 °C |
Boiling Point | 158 °C |
Vapor Pressure | 2 hPa (20 °C) |
Density | 1.71 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Viscosity kinematic | 30.5 mm2/s (20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |