Stampa…
Contenitori di campione, guarnizione a pressione, Corning®
Fornitore: Corning
1730-10 1730-2C 1730-4H 1730-4L 1730-8
CORN1730-10EA 87.29 EUR
CORN1730-10 CORN1730-2C CORN1730-4H CORN1730-4L CORN1730-8
Contenitori di campione, guarnizione a pressione, Corning®
Contenitori per campioni Recipienti, usi generici
PP, disposable, translucent.
  • Snap-Seal locking device keeps the cap closed and secure
  • Hinged cap reduces the chance of sample contamination
  • Graduations in both milliliters and ounces
  • Rough source for marking
These wide mouth sample containers are designed for a wide variety of applications and provide a reliable leak-tight seal when closed properly.
Attenzione: I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904.