Stampa…
Acido o-fosforico 85% 85 ACS
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Acido fosforico
E582-500MLEA 165 EUR
E582-500ML E582-50ML
Acido o-fosforico 85% 85 ACS
Acido o-fosforico
Formula: H₃PO₄
Peso molecolare: 98 g/mol
Punto di ebollizione: 158
Punto di fusione: 21
Densità: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011340
CAS Number: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Visualizza i codici
Antimony <0.002%
APHA ≤10
Arsenic ≤0.0001%
Assay ≤85%
Calcium ≤0.002%
Chloride ≤0.0003%
Heavy Metals ≤0.001%
Insoluble Matter ≤0.001%
Iron ≤0.003%
Magnesium ≤0.002%
Manganese ≤0.5 ppm
Nitrate ≤0.0005%
Potassium ≤0.005%
Reducing Substances Pass
Sodium ≤0.025%
Sulphate ≤0.003%
Volatile Acids ≤0.001%