Stampa…
Acido o-fosforico 85 aqueous solution
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Acido fosforico
A18067.0F A18067.0D A18067.AP
A18067.0FEA 113 EUR
A18067.0F A18067.0D A18067.AP
Acido o-fosforico 85 aqueous solution
Acido o-fosforico
Formula Weight: 98.00 Refractive Index: 1.4310 Melting Point: 19-21° Merck Reference: 14,7344
Formula: H₃PO₄
Peso molecolare: 98 g/mol
Punto di ebollizione: 158
Punto di fusione: 19…21 °C
Densità: 1.700
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011340
CAS Number: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,7344