Acido o-fosforico 85 w/w aqueous solution ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acido fosforico
CAS No.: 7664-38-2
Molecular Formula: H3O4P
Formula Weight: 98.00
Physical Form: Viscous liquid
Density: 1.70
Refractive Index: 1.4310
Melting Point: 19-21°
Merck Reference: 14,7344
UN No.: 1805
MDL No.: MFCD00011340
Formula:
H₃PO₄ Peso molecolare: 98 g/mol Punto di ebollizione: 158 Punto di fusione: 19…21 °C Densità: 1.70 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011340 CAS Number: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 UN: 1805 ADR: 8 III Merck Index: 14,7344 |