Stampa…
Panni per lucidatura, KIMTECH PREP*
Fornitore: KIMBERLY CLARK
7212 7213
115-2199EA 401 EUR
115-2199 115-1537
Panni per lucidatura, KIMTECH PREP*
Panni Panni e asciugamani monouso Panni in carta per operazioni delicate
I panni KIMTECH PREP* sono prodotti in non tessuto ideali per i processi di pulizia a secco di vetro e altri materiali. Sono anche adatti alle applicazioni di pre e post verniciatura.
  • Rotoli grandi con alimentazione centrale in cestelli di erogazione
  • Morbidi e spessi – niente graffi