Stampa…
Acido o-fosforico ≥75%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Acido fosforico
20623.292EA 74 EUR
20623.292 20623.361
Acido o-fosforico ≥75%, GPR RECTAPUR®
Acido o-fosforico
Formula: H₃PO₄
Peso molecolare: 98 g/mol
Densità: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011340
CAS Number: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Assay 75 - 78 %
Density (20/4) 1.579 - 1.610
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm