Stampa…
Imbuti con gambo corto, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
4256-0234 4256-0414 4256-0638
NALG4256-0234EA 50.3 EUR
NALG4256-0234 NALG4256-0414 NALG4256-0638
Imbuti con gambo corto, Nalgene®
Imbuti Imbuti per filtrazione Imbuti filtranti
PP or HDPE, translucent.
  • Shatter-proof
  • PP: autoclavable
  • HDPE: not autoclavable