Sodio idrossido 50% in soluzione acquosa, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Idrossido di sodio
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
NaOH Peso molecolare: 40 g/mol Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 9…10 °C Densità: 1.53 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 Merck Index: 14,08627 |
Assay (acidimetric, as NaOH) | 49.0 - 51.0 % |
Carbonate (as Na₂CO₃) | ≤ 0.2 |
Color (Hazen) | ≤ 10 Hazen |
Chloride (Cl) | ≤ 0.01 % |
Phosphate (PO₄) | ≤ 0.0005 % |
Silicate (SiO₂) | ≤ 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.005 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.0003 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.0005 % |
Al (Aluminium) | ≤ 0.0005 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.0005 % |
K (Potassium) | ≤ 0.01 % |