Stampa…
Sodio idrossido 50% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
33382.22 33382.A1 33382.A7
33382.22EA 46.7 EUR
33382.22 33382.A1 33382.A7
Sodio idrossido 50% (w/w) in soluzione acquosa
Sodio idrossido
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Density: 1.53 Appearance: Colourless UN No.: 1824 MDL No.: MFCD00003548
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 9…10 °C
Densità: 1,53
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II