Stampa…
Sodio idrossido 50% in water per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
380215000 380210025 380210100
ACRO380215000EA 30.9 EUR
ACRO380215000 ACRO380210025 ACRO380210100
Sodio idrossido 50% in water per analisi
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 12 °C
Densità: 1,5 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Viscous solution
Titration with HCl 49 to 51 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.1 %
Sodium chloride (NaCl) ≤0.008 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %