Sodio idrossido 50% (w/w) in water, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Idrossido di sodio
259860025
259860050
259860250
259860010
259860251
ACRO259860025EA
90.9
EUR
ACRO259860025
ACRO259860050
ACRO259860250
ACRO259860010
ACRO259860251
Sodio idrossido 50% (w/w) in water, extra puro
Sodio idrossido
Formula:
NaOH Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 12 °C Densità: 1,5 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless Viscous solution |
Heavy metals | ≤10 ppm |
Density | (20°C) 1.510 to 1.540 kg/l |
Titration with HCl | 49.0 to 51.0 % |
Sodium carbonate (Na2CO3) | ≤0.2 % (Na2CO3) |
Sodium sulfate (Na2SO4) | ≤100 ppm (Na2SO4) |
Sodium chloride (NaCl) | ≤200 ppm (NaCl) |