Sodio idrossido 45% aqueous solution, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Idrossido di sodio
MQ300
Formula:
NaOH Peso molecolare: 40 g/mol Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 9…10 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 Merck Index: 14,08627 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 7 °C |
Boiling Point | 135 °C (1013 hPa) |
Density | 1.48 g/cm3 (20 °C) |
pH | 14 (89 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |