Stampa…
Sodio idrossido 30% (w/w) 40% (w/v) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR® a basso contenuto di azoto
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
191533KEA 56.6 EUR
191533K 191536N 191537X 19153LF
Sodio idrossido 30% (w/w) 40% (w/v) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR® a basso contenuto di azoto
Sodio idrossido
Un tappo di polietilene (articolo 33269 2K) può essere utilizzato sulle bottiglie da 5 l.
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 9…10 °C
Densità: ∼1,33 g/ml (20  °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Assay (W/V) 38.6 - 41.7 %
Appearance Clear colourless liquid
Identification (Na) Passes test
CO3 (as Na2CO3) Max. 0.2 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm