Stampa…
Sodio idrossido 35% in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
28224.296EA 55.7 EUR
28224.296 28224.365 28224.445 28224.550
Sodio idrossido 35% in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Peso molecolare: 40 g/mol
Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 9…10 °C
Densità: ∼1,38 g/ml
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Titolo 34 - 36 %
Density (20/4) 1,37 - 1,39
Metalli pesanti (come Pb) Max. 20 ppm
Cl (Cloruro) Max. 100 ppm
SO4 (Solfato) Max. 0,02 %
Fe (Ferro) Max. 20 ppm