Stampa…
Sodio idrossido 35% in soluzione acquosa, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
28221.296EA 38 EUR
28221.296 28221.365 28221.445 28221.558
Sodio idrossido 35% in soluzione acquosa, TECHNICAL
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 9…10 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Assay Min. 34 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm