Stampa…
Sodio idrossido 32% in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®, puro per il dosaggio dell'azoto
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
9913.9010EA 149 EUR
9913.9010 9913.5000
Sodio idrossido 32% in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®, puro per il dosaggio dell'azoto
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Peso molecolare: 40 g/mol
Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 9…10 °C
Densità: 1.35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Visualizza i codici
Assay Min. 32 %
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm