Stampa…
Sodio idrossido 32% in soluzione acquosa, AnalaR NORMAPUR® per analisi, per il dosaggio dell'azoto
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
28225.290EA 43.3 EUR
28225.290 28225.360 28225.415 28225.324
Sodio idrossido 32% in soluzione acquosa, AnalaR NORMAPUR® per analisi, per il dosaggio dell'azoto
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 9…10 °C
Densità: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Titolo Min. 32 %
Metalli pesanti (come Pb) Max. 10 ppm
N (Azoto) totale Max. 1 ppm
Cl (Cloruro) Max. 20 ppm
CO3 (come Na2CO3) Max. 1 %
SiO4 (come SiO2) Max. 50 ppm
SO4 (Solfato) Max. 30 ppm
Al (Alluminio) Max. 10 ppm
Fe (Ferro) Max. 10 ppm