Sodio idrossido ≥32% in soluzione acquosa, EMSURE® per il dosaggio dell'azoto, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05590.2500
1.05590.9025
1.05590.9200
1.05590.9950
1.05590.2500EA
63.35
EUR
1.05590.2500
1.05590.9025
1.05590.9200
1.05590.9950
Sodio idrossido ≥32% in soluzione acquosa, EMSURE® per il dosaggio dell'azoto, Supelco®
Sodio idrossido
Formula:
NaOH Punto di ebollizione: 119 - 135 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 9…10 °C Densità: 1,30 g/cm3 (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Assay (acidimetric,NaOH) | ≥ 32.0 % |
Carbonate (as Na₂CO₃) | ≤ 0.2 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.004 % |
Phosphate (PO₄) | ≤ 0.0005 % |
Silicate (SiO₂) | ≤ 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.003 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.0001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.0005 % |
Al (Aluminium) | ≤ 0.0005 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.0005 % |