Sodio idrossido ∼32% in soluzione acquosa, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Idrossido di sodio
M-Clarity™ quality level = MQ200
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Formula:
NaOH Peso molecolare: 40 g/mol Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 9…10 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 9 °C |
Boiling Point | 119 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 8 hPa (20 °C) |
Density | 1.35 g/cm3 (20 °C) |
pH | 14 (H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |