Stampa…
Sodio idrossido 32% in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
7109.2500EA 86.86 EUR
7109.2500 7109.9010 7109.5000 7109.9025 7109.91000IBC
Sodio idrossido 32% in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 9…10 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Assay (acidimetric) min. 32 %
Chloride (Cl) max. 0.002 %
Sodium Carbonate (acidimetric) max. 1 %
Silica (SiO2) max. 0.003 %
Sulfate (SO4) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm) Aluminium (Al) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Phosphate (PO4) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Total Nitrogen (N) max. 5