Stampa…
Sodio idrossido 30% w/w aqueous solution, AnalaR NORMAPUR® zA
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
28226.293EA 39 EUR
28226.293 28226.327 28226.362 28226.442
Sodio idrossido 30% w/w aqueous solution, AnalaR NORMAPUR® zA
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Peso molecolare: 40 g/mol
Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 9…10 °C
Densità: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Visualizza i codici
Titolo 30 - 31 %
Alcali Totali 30,0 a 31,0 %
Densità (20/4) 1,32 - 1,34
Metalli pesanti (come Pb) Max. 2 ppm
Silice Max. 5 ppm
N (Azoto) totale Max. 10 ppm
Cl (Cloruri) Max. 200 ppm
CO3 (come Na2CO3) Max. 1 %
PO4 (Fosfato) Max. 1 ppm
SO4 (Solfato) Max. 10 ppm
Al (Alluminio) Max. 2 ppm
Ba (Bario) Max. 2 ppm
Ca (Calcio) Max. 2 ppm
Cd (Cadmio) Max. 0,1 ppm
Co (Cobalto) Max. 0,3 ppm
Cr (Cromo) Max. 2 ppm
Cu (Rame) Max. 0,3 ppm
Fe (Ferro) Max. 2 ppm
Hg (Mercurio) Max. 0,02 ppm
K (Potassio) Max. 50 ppm
Mg (Magnesio) Max. 2 ppm
Mn (manganese) Max. 0,1 ppm
Ni (Nichel) Max. 0,6 ppm
Pb (Piombo) Max. 0,1 ppm
Zn (Zinco) Max. 0,3 ppm