Stampa…
Sodio idrossido 30% (w/w) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
28222.290EA 40.3 EUR
28222.290 28222.368 28222.448
Sodio idrossido 30% (w/w) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 9-10 °C
Densità: 1,33 g/ml
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Assay Min. 29 %
Density (20/4) 1.317 - 1.340
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm