Sodio idrossido 30% in soluzione acquosa, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
28217.292EA
34.7
EUR
28217.292
28217.441
28217.554
28217.361
Sodio idrossido 30% in soluzione acquosa, TECHNICAL
Sodio idrossido
Formula:
NaOH Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 9…10 °C Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Assay | Min. 29 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 50 ppm |