Stampa…
Sodio idrossido 30% in soluzione acquosa, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05589.0250 1.05589.1000 1.05589.2500 1.05589.0500
1.05589.0250EA 381 EUR
1.05589.0250 1.05589.1000 1.05589.2500 1.05589.0500
Sodio idrossido 30% in soluzione acquosa, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 9…10 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.33 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material