Perossido di idrogeno 50% (w/w) in water stabilizzato, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Pericolo
|
516813-500ML
516813-4L
516813-500MLEA
110.55
EUR
516813-500ML
516813-4L
Perossido di idrogeno 50% (w/w) in water stabilizzato, Fluka™
Perossido di idrogeno
Formula:
H₂O₂ Peso molecolare: 34.01 g/mol Punto di ebollizione: >= 100 °C Dec. (in riscaldamento) Punto di fusione: <0 °C Densità: 1.1-1.3 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: Non infiammabile Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS Number: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,04798 |
Assay | 48.0 - 52.0 % |
Vapor Pressure | 23.3 mmHg ( 30 °C) |