Stampa…
Perossido di idrogeno 35%, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
7048.1000EA 34.04 EUR
7048.1000 7048.9025
Perossido di idrogeno 35%, J.T.Baker®
Perossido di idrogeno
Formula: H₂O₂
Peso molecolare: 34.01 g/mol
Punto di ebollizione: ∼107 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: < 0 °C
Densità: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011333
CAS Number: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,04798
Visualizza i codici
Assay min. 35 %