Stampa…
Perossido di idrogeno 35% (w/w) in water stabilizzato per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
202460010 202460025 202460250 202465000 202460100 202460251
202460010.EA 48 EUR
202460010. 202460025. 202460250. 202465000. ACRO202460100 ACRO202460251
Perossido di idrogeno 35% (w/w) in water stabilizzato per analisi
Perossido di idrogeno
Formula: H₂O₂
Peso molecolare: 34.01 g/mol
Punto di ebollizione: ∼107 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –33 °C
Densità: 1.135 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011333
CAS Number: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,04798
Visualizza i codici
Appearance Clear solution
Heavy metals ≤10 ppm
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer about 0.03% stabilizers
Residue after evaporation ≤0.025 % (105°C)
Titration with KMnO4 34.5 to 37 %
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Nitrates ≤0.012 %
Phosphates ≤0.012 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Chromium (Cr) ≤0.2 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm