Perossido di idrogeno 33% non stabilizzato, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Formula:
H₂O₂ Punto di ebollizione: 107 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –26 °C Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS Number: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1 (8),II |
Assay | 31 - 36 % |