Perossido di idrogeno 30%, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
H₂O₂ Punto di ebollizione: ∼107 °C (1013 hPa) Punto di fusione: < 0 °C Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS Number: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1,II |