Stampa…
Perossido di idrogeno 30% non stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® per analisi in tracce
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
23615.248EA 80.8 EUR
23615.248 23615.261 23615.421
Perossido di idrogeno 30% non stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® per analisi in tracce
Perossido di idrogeno
Formula: H₂O₂
Peso molecolare: 34,01 g/mol
Punto di ebollizione: ~107 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: <0 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011333
CAS Number: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Visualizza i codici
Assay 30.0 - 32.0 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 3 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 1 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.03 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.03 ppm