Perossido di idrogeno 30%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
MQ100
1.07298.0250
1.07298.1000
1.07298.0500
1.07298.0250EA
90.8
EUR
1.07298.0250
1.07298.1000
1.07298.0500
Perossido di idrogeno 30%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Perossido di idrogeno
Formula:
H₂O₂ Peso molecolare: 34.01 g/mol Punto di ebollizione: ∼107 °C (1013 hPa) Punto di fusione: < 0 °C Densità: 1.11 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS Number: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1 (8) II Merck Index: 14,04798 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -26 °C |
Boiling Point | 107 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 18 hPa (20 °C) |
Density | 1.11 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2 - 4 (H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |