Stampa…
Acido nitrico 68%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Nitric acid solution
20406.292EA 30.7 EUR
20406.292 20406.361 20406.320
Acido nitrico 68%, TECHNICAL
Acido nitrico
Formula: HNO₃
Peso molecolare: 63.01 g/mol
Punto di ebollizione: 120.5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –42 °C
Densità: 1.51
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011349
CAS Number: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1) II
Merck Index: 13,06608
Visualizza i codici
Assay 68 - 70 %