Stampa…
Acido nitrico 65%, EMSURE® ISO per analisi (max. 0,0000005% Hg), Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00452.1000 1.00452.2500 1.00452.9180
1.00452.1000EA 80.7 EUR
1.00452.1000 1.00452.2500 1.00452.9180
Acido nitrico 65%, EMSURE® ISO per analisi (max. 0,0000005% Hg), Supelco®
Acido nitrico
Formula: HNO₃
Punto di ebollizione: 120,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –42 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011349
CAS Number: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Index: 13,06608
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -32 °C
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.39 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material