Acido nitrico 65%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Nitric acid solution
MQ100
Formula:
HNO₃ Peso molecolare: 63.01 g/mol Punto di ebollizione: 87 Punto di fusione: –42 °C Densità: 1.4 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011349 CAS Number: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8 (5.1) II Merck Index: 13,06610 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -32 °C |
Boiling Point | 121 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 9.4 hPa (20 °C) |
Density | 1.39 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly acid |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |