Stampa…
Acido nitrico 60%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Nitric acid solution
20421.294EA 41.4 EUR
20421.294 20421.551 20421.460
Acido nitrico 60%, GPR RECTAPUR®
Acido nitrico
Formula: HNO₃
Peso molecolare: 63,01 g/mol
Punto di ebollizione: ~120 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –22 °C
Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011349
CAS Number: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Assay Min. 60 %
Density (20/4) 1.366 - 1.380
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
As (Arsenic) Max. 0.05 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm