Stampa…
Acido fluoridrico 40%, EMSURE® ISO per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00338.0500 1.00338.1000 1.00338.2500
1.00338.0500EA 57.5 EUR
1.00338.0500 1.00338.1000 1.00338.2500
Acido fluoridrico 40%, EMSURE® ISO per analisi, Supelco®
Acido fluoridrico
Formula: HF
Peso molecolare: 20,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011346
CAS Number: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1),II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 112 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid