Acido fluoridrico 40%, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00335.0500
1.00335.1000
1.00335.0250
1.00335.0500EA
88.5
EUR
1.00335.0500
1.00335.1000
1.00335.0250
Acido fluoridrico 40%, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Acido fluoridrico
Formula:
HF Peso molecolare: 20.01 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011346 CAS Number: 7664-39-3 EINECS: 231-634-8 UN: 1790 ADR: 8 (6.1) II |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -44 °C |
Boiling Point | 112 °C |
Density | 1.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly acid |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |