Stampa…
Filtri per siringa ottimizzati per l'aumento di scala, Acrodisc®
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4902-N 4905-N 4907-N 4908-N
514-4238EA 234 EUR
514-4238 516-8971 516-8973 516-7717
Filtri per siringa ottimizzati per l'aumento di scala, Acrodisc®
Filtri Filtri per siringhe
Semplifica l'aumento di scala e riduce al minimo la rivalidazione; non è necessario cambiare i materiali della membrana durante la transizione al pilota o alla produzione. Alloggiamento in PP; quattro chimiche della membrana assicurano la compatibilità con un'ampia gamma di fluidi.
  • Integrità verificabile (punto di bolla dell'acqua)
  • Ritenzione batterica testata
  • Sterilizzazione con raggi gamma per eliminare potenziali contaminazioni con residui di ossido di etilene
Membrana Supor® con portate e resa elevate, ideale per soluzioni che richiedono un basso potere legante delle proteine. Sconsigliata con alcuni chetoni.
La membrana Fluorodyne® II offre elevate portate ed è ideale per applicazioni che richiedono una membrana in PVDF. Sconsigliata con alcuni eteri.
Membrana Ultipor® con un'ampia compatibilità con solventi e agenti chimici e basso livello di estraibili.
Membrana Posidyne® per favorire la rimozione di bioburden e pirogeni dalle soluzioni acquose.
Applicazioni: studi nello sviluppo di nuovi farmaci, determinazione della compatibilità e del recupero di prodotto, analisi di filtrabilità preliminare, sterilizzazione di liquidi in piccoli volumi.