Stampa…
Acido perclorico ≥70-72%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00519.1001
1.00519.1001EA 238 EUR
1.00519.1001
Acido perclorico ≥70-72%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Acido perclorico
Formula: HClO₄
Punto di ebollizione: 160…181 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –112,2 °C
Densità: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011325
CAS Number: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1873
ADR: 5.1 (8),I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -18 °C
Boiling Point 198.7 °C (1013 hPa)
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid