Stampa…
Acido perclorico 70% ≥70%, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00517.0250 1.00517.1000
1.00517.0250EA 364 EUR
1.00517.0250 1.00517.1000
Acido perclorico 70% ≥70%, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Acido perclorico
Formula: HClO₄
Peso molecolare: 100.46 g/mol
Punto di ebollizione: 160…181 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –112.2 °C
Densità: 1.53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011325
CAS Number: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1873
ADR: 5.1 (8) I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -18 °C
Boiling Point 198.7 °C (1013 hPa)
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer