Stampa…
Acido perclorico ≥70% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10983.AA 10983.AD 10983.AK
10983.AAEA 45.2 EUR
10983.AA 10983.AD 10983.AK
Acido perclorico ≥70% (metals basis)
Acido perclorico
Purity: 99.9985% CAS No.: 7601-90-3 Molecular Formula: HClO4 Formula Weight: 100.46 Flash Point: 113°(235°F) Physical Form: Liquid Density: 1.670 Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: -18° Boiling Point: 203° Merck Reference: 14,7153 UN No.: 1873 MDL No.: MFCD00011325
Formula: HClO₄
Peso molecolare: 100.46 g/mol
Punto di ebollizione: 203 °C
Punto di fusione: –18 °C
Densità: 1.670
Flash Pt: 113 °C (235 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011325
CAS Number: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1873
ADR: 5.1 I
Merck Index: 14,7153
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM