Stampa…
Acido cloridrico 6 mol/l (6 N), per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
E484-500MLEA 144 EUR
E484-500ML E484-1L
Acido cloridrico 6 mol/l (6 N), per analisi
Acido cloridrico
Formula: HCl
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Concentration 5.4 – 6.6 moles/l