Stampa…
Acido cloridrico 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
30018.298EA 49.8 EUR
30018.298 30018.447 30018.320 30018.360
Acido cloridrico 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Acido cloridrico
Formula: HCl
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Titolo (20 °C; valore reale 0,2% accur.) 4.99 - 5.01 mol/l
Tracciabile NIST Confermato