Stampa…
Acido cloridrico fumante 37%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
1.00314.1000 1.00314.2500 1.00314.9025 1.00314.9201
1.00314.1000EA 97.2 EUR
1.00314.1000 1.00314.2500 1.00314.9025 1.00314.9201
Acido cloridrico fumante 37%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Acido cloridrico
Formula: HCl
Peso molecolare: 36,46 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II