Stampa…
Acido cloridrico 36% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
L13091.AU L13091.0F
L13091.AUEA 32.9 EUR
L13091.AU L13091.0F
Acido cloridrico 36% (w/w) in soluzione acquosa
Acido cloridrico
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Odour: Pungent Boiling Point: 81.5-110° Merck Reference: 14,4780 MDL No.: MFCD00011324
Formula: HCl
Peso molecolare: 36.46 g/mol
Punto di ebollizione: 81.5…110 °C
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 1.19
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
Merck Index: 14,4780