Stampa…
Acido cloridrico 35%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
20246.298EA 17.4 EUR
20246.298 20246.323 20246.367 20246.460
Acido cloridrico 35%, TECHNICAL
Acido cloridrico
Formula: HCl
Punto di ebollizione: 110 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27
Visualizza i codici
Assay Min. 35 %