Stampa…
Acido cloridrico 32%, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00319.1000 1.00319.1011 1.00319.2500 1.00319.2511 1.00319.9025 1.00319.9950
1.00319.1000EA 19.68 EUR
1.00319.1000 1.00319.1011 1.00319.2500 1.00319.2511 1.00319.9025 1.00319.9950
Acido cloridrico 32%, EMSURE® per analisi, Supelco®
Acido cloridrico
Formula: HCl
Punto di ebollizione: 110 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Boiling Point 83 - 90 °C
Vapor Pressure 21.3 hPa (20 °C)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)