Stampa…
Acido cloridrico 32%, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00313.2500 1.00313.9950 1.00313.9025 1.00313.9180
1.00313.2500EA 49.1 EUR
1.00313.2500 1.00313.9950 1.00313.9025 1.00313.9180
Acido cloridrico 32%, Supelco®
Acido cloridrico
Formula: HCl
Peso molecolare: 36.46 g/mol
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Boiling Point 83 - 90 °C
Vapor Pressure 21.3 hPa (20 °C)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)