Acido cloridrico 30%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Formula:
HCl Punto di ebollizione: 110 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –30 °C Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS Number: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,II REACH: 01-2119484862-27 |
Assay | 29 - 31 % |